Learn More
Ácido 6-heptinoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7035792
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15470428 1 g 1 g
15480428 5 g 5 g
15490428 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15470428
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53519.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30964-00-2 | C7H10O2 | 126.16 g/mol
6-Heptynoic acid is used as a precursor for the the preparation of boradiazaindacenes (BODIPY dyes) by reacting with oxalylchloirde. It is used to prepare 4,4-difluoro-8-(hept-6-yne)-3,5-di(2-(4-methoxyphenyl))-4-bora-3a,4a-diaza-sindacene by reacting with 2-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 6-heptinoico se utiliza como precursor para la preparación de boradiazaindacenos (colorantes BODIPY) al reaccionar con cloruro de oxalilo. Se utiliza para preparar 4,4-difluoro-8-(hept-6-ino)-3,5-di(2-(4-metoxifenil))-4-bora-3a,4a-diaza-sindaceno al reaccionar con 2-(4-metoxifenil)-1H-pirrol.
Solubilidad
Miscible con dimetilformamida.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30964-00-2
Fórmula molecular C7H10O2
Peso molecular (g/mol) 126.16
Número MDL MFCD00239430
Clave InChI OFCPMJGTZUVUSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-heptynoic acid, 6-heptynoicacid, 6-heptynoic alcohol, ksc222a4l, ofcpmjgtzuvusm-uhfffaoysa
PubChem CID 4377950
Nombre IUPAC ácido hept-6-anoico
SMILES OC(=O)CCCCC#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Heptynoic acid
Densidad 0.997
Punto de ebullición 93°C to 94°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Fórmula lineal HC≡C(CH2)4CO2H
Índice de refracción 1.451
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Beilstein 1747024
Información de solubilidad Miscible with dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.16
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Heptynoic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 6-Heptynoic acid