missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[6]-Gingerol, MedChemExpress

Código de producto. p-200100905
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16498707 5 mg 5 miligramos
16476506 100 mg 100 miligramos
16413436 25 mg 25 miligramos
16406118 10 mg 10 miligramos
16402257 50 mg 50 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16498707

Marca: Medchem Express HY14615

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress [6]-Gingerol is an active compound isolated from Ginger (Zingiber officinale Rosc), exhibits a variety of biological activities including anticancer, anti-inflammation, and anti-oxidation.

[6]-Gingerol is an active compound isolated from Ginger (Zingiber officinale Rosc), exhibits a variety of biological activities including anticancer, anti-inflammation, and anti-oxidation.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material [6]-Gingerol
CAS 23513-14-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H26O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo (S)-(+)-[6]Gingerol 6-Gingerol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (339.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC[C@H](O)CC(CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 294.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.39
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.