Learn More
Justrite™ Tambor de 22,71 l (6 galones)
Código de producto. 15143416
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
6 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) unitSize
15143416 6 gal cada uno
1 options
Código de producto. 15143416
Marca: Justrite™ 26050
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tambor de 22,71 l (6 galones) de Justrite™ para su uso con piezas cease-fire.
  • Solo tambor
  • Admite hasta 22,71 l (6 galones)
Especificaciones
Capacidad (imperial) 6 gal
Incluye Solo tambor
Altura (métrico) 40 cm
Diámetro exterior (métrico) 29,8 cm