Learn More
6-Fluoroindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7027686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11440498 1 g 1 g
11450498 5 g 5 g
11460498 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11440498
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24633.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 399-51-9 | C8H6FN | 135.14 g/mol
6-Fluoroindole acts as a reagent in the synthesis of tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles, which acts as a potential anticancer immunomodulator. It is also employed as an antifungal and antibacterial agent. Further, it serves as a potent selective serotonin reuptake inhibitor. In addition to this, it is used as a inhibitor of HIV-1 attachment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-fluoroindol actúa como reactivo en la síntesis de piridil-etenil-indoles inhibidores de la triptófano dioxigenasa, con potencial acción inmunomoduladora contra el cáncer. También se emplea como agente antifúngico y antibacteriano. Además, sirve como un potente inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Asimismo, se utiliza como inhibidor de la adhesión del VIH-1.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 399-51-9
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.14
Número MDL MFCD00056933
Clave InChI YYFFEPUCAKVRJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-fluoroindole, 1h-indole, 6-fluoro, 6-fluoro indole, 6-fluoroindol, 6-fluoro-indole, pubchem1682, acmc-1cty0, ksc222e4t, 6-fluoroindole 1g
PubChem CID 351278
Nombre IUPAC 6-fluoro-1H-indol
SMILES FC1=CC=C2C=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Fluoroindole
Punto de fusión 74°C to 77°C
Cantidad 1 g
Beilstein 112192
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 98%