Learn More
Cloruro 6-de cloronicotinoil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459483
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459483 5 g 5 g
11469483 25 g 25 g
11479483 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459483 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12354.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 58757-38-3 | C6H3Cl2NO | 175.996 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58757-38-3
Fórmula molecular C6H3Cl2NO
Peso molecular (g/mol) 175.996
Número MDL MFCD00051775
Clave InChI FMEBIWNKYZUWFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloronicotinoyl chloride, 6-chloronicotinoylchloride, 2-chloropyridine-5-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 6-chloro, 3-pyridinecarbonyl chloride, 6-chloro, 6-chloro-nicotinoyl chloride, pubchem18665, 6-chloronicotinic chloride, acmc-1ay8e, 6-chloro-nicotinic chloride
PubChem CID 2782165
Nombre IUPAC cloruro 6-cloropiridin-3-carbonilo
SMILES C1=CC(=NC=C1C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloronicotinoyl chloride
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 84°C to 85°C (3 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 115927
Formula Weight (peso de la fórmula) 176
Porcentaje de pureza 98%