Learn More
6-Cloroindole, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-88999 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10245541 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10777792 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10245541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331622500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 17422-33-2
Fórmula molecular C8H6ClN
Peso molecular (g/mol) 151.59
Número MDL MFCD00005681
Clave InChI YTYIMDRWPTUAHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloroindole, 1h-indole, 6-chloro, 6-chloro indole, 6-chloro-indole, 6-chlor-1h-indole, pubchem1669, 6-chloro-1-h-indole, #, ksc174m9p
PubChem CID 87111
ChEBI CHEBI:80918
Nombre IUPAC 6-cloro-1H-indol
SMILES ClC1=CC=C2C=CNC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroindole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88°C to 91°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino