Learn More
Ácido 6-cloroimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11459470
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11459470 250 mg 250 miligramos
11469470 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11459470
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50313.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 182181-19-7
Fórmula molecular C8H5ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 196.59
Número MDL MFCD02186559
Clave InChI YZBKAIKDSQEETA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-chloro, 2-carboxy-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacid, 6-chloro-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, acmc-209zto, chloroimidazoapyridinecarboxylicacid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid,6-chloro, 6-chloroimidazo 1,2-alpha pyridine-2-carboxylic acid
PubChem CID 2757614
Nombre IUPAC ácido 6-cloroimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=NC(=CN2C=C1Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 246°C to 247°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.59
Porcentaje de pureza 99%