Learn More
6-Cloro-7-metilcromona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11441640
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441640 1 g 1 g
11451640 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11441640 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26997.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67029-84-9
Fórmula molecular C10H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 194.614
Número MDL MFCD00239401
Clave InChI UQXYHMICNLSDMN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-7-methylchromone, 6-chloro-7-methyl-4h-chromen-4-one, 6-chloro-7-methyl-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,6-chloro-7-methyl
PubChem CID 688707
Nombre IUPAC 6-cloro-7-metilcromo-4-ona
SMILES CC1=C(C=C2C(=O)C=COC2=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-7-methylchromone
Punto de fusión 169°C to 172°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.62
Porcentaje de pureza 98%