Learn More
6-Cloro-7-deazapurina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7028413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11329929 1 g 1 g
11339929 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11329929
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25713.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3680-69-1 | C6H4ClN3 | 153.569 g/mol
6-Chloro-7-deazapurine is used for making tofacitinib.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-cloro-7-deazapurina se usa para fabricar tofacitinib.
Solubilidad
Soluble en DMSO, acetato de etilo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3680-69-1
Fórmula molecular C6H4ClN3
Peso molecular (g/mol) 153.569
Número MDL MFCD01686865
Clave InChI BPTCCCTWWAUJRK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 6-chloro-7-deazapurine, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro, 6-chloro-7-deazapurine 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-1h-pyrrol 2,3-d pyrimidine
PubChem CID 5356682
Nombre IUPAC 4-cloro-7H-pirrolo[2,3-d]pirimidina
SMILES C1=CNC2=C1C(=NC=N2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-7-deazapurine
Punto de fusión 190°C to 192°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in DMSO,ethyl acetate and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.52
Porcentaje de pureza 98%