Learn More
Cloruro de 6-cloro-2H-cromeno-3-carbonilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2703334
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
10140432 1 g 1 g
10304342 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 10140432
Marca: Thermo Scientific Maybridge RDR03724DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 306935-54-6
Fórmula molecular C10H6Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 229.056
Número MDL MFCD02091502
Clave InChI HGFGWTNRUGRBNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonyl chloride, 2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloro, 6-chloro-2h-1-benzopyran-3-carbonylchloride, 6-chloranyl-2h-chromene-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2735716
Nombre IUPAC cloruro de 6-cloro-2H-cromeno-3-carbonilo
SMILES C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2H-chromene-3-carbonyl chloride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.06
Porcentaje de pureza 95%