Learn More
Cloruro de 6-cloro-2,3-difluorobenzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426767
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426767 5 g 5 g
15416767 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33875.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1208078-25-4
Fórmula molecular C7H2Cl2F2O
Peso molecular (g/mol) 210.989
Número MDL MFCD12922578
Clave InChI CHLDUAMDKJNJKC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 50998364
Nombre IUPAC cloruro de 6-cloro-2,3-difluorobenzoílo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1F)F)C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Chloro-2,3-difluorobenzoyl chloride
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 211
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido