Learn More
6-Bromooxindol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7037302
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492428 1 g 1 g
15402438 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56012.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99365-40-9 | C8H6BrNO | 212.05 g/mol
6-Bromooxindole derivative is used in the preparation of p38alpha inhibitors as potential anti- inflammatories. It is used as an intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El derivado de 6-bromoxindol se utiliza en la preparación de inhibidores de p38alfa como posibles antiinflamatorios. Se utiliza como intermedio en los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99365-40-9
Fórmula molecular C8H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 212.05
Número MDL MFCD02179605,MFCD22576660
Clave InChI JARRYVQFBQVOBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromooxindole, 6-bromoindolin-2-one, 6-bromo-2-oxindole, 6-bromo-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 6-bromo-2-oxyindole, 6-bromo-1,3-dihydro-indol-2-one, 6-bromo-2-indolinone, 6-bromooxindol, 6-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 6-bromo-1,3-dihydro
PubChem CID 2773289
Nombre IUPAC 6-bromo-1,3-dihidroindol-2-ona
SMILES BrC1=CC=C2CC(=O)NC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromooxindole
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.05
Porcentaje de pureza 97%