Learn More
(6-Bromohexiloxi)-tert-butildimetilsilano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7052739
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15441888 5 mL 5 ml
15451888 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15441888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55581.AA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 129368-70-3 | C12H27BrOSi | 295.336 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129368-70-3
Fórmula molecular C12H27BrOSi
Peso molecular (g/mol) 295.336
Número MDL MFCD01863708
Clave InChI PBKXRKYUUXKNSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromohexyloxy-tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl oxy tert-butyl dimethylsilane, silane, 6-bromohexyl oxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-20apme, 1-t-butyldimethylsilyloxy-6-bromohexane, 6-bromohexyloxy-tert-butyidimethylsilane, 6-bromohexyloxy tert-butyldimethylsilane, 6-bromohexyl tert-butyldimethylsilyl ether
PubChem CID 4260352
Nombre IUPAC 6-bromohexoxi-tert-butil-dimetilsilano
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCCCCBr
Especificaciones
Punto de ebullición 276°C
Nombre del producto químico o material (6-Bromohexyloxy)-tert-butyldimethylsilane
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 5 mL
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.34
Porcentaje de pureza 99%
Índice de refracción 1.457
Densidad 1.053 g/mL