Learn More
Ácido 6-bromocromona-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15424677 5 g 5 g
15434677 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15424677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32009.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51484-06-1
Fórmula molecular C10H5BrO4
Peso molecular (g/mol) 269.05
Número MDL MFCD01242619
Clave InChI QSBZDBNPXSVVHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromochromone-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 6-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, acmc-20alzt, 6-bromo-4-oxo-4h-chromene-2-carboxylicacid, 6-bromochromone-2-carboxylicacid, 6-brornochrornone-2-carboxylic acid
PubChem CID 688867
Nombre IUPAC 6-bromo-4-oxo-4H-chromene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C2=CC(Br)=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromochromone-2-carboxylic acid
Punto de fusión 265°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.05
Porcentaje de pureza 97%