Learn More
6-Bromo-3-yodo-2,4-dimetilpiridina, 95 %
Código de producto. 15473587
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473587 250 mg 250 miligramos
11481700 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15473587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27033.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 942206-05-5
Fórmula molecular C7H7BrIN
Peso molecular (g/mol) 311.95
Número MDL MFCD09037470
Clave InChI DPAHMUFCBJVARG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2,4-dimethyl-3-iodopyridine, 2-bromo-4,6-dimethyl-5-iodopyridine, 6-bromo-3-iodo-2,4-dimethylpyridine
PubChem CID 42552988
Nombre IUPAC 6-bromo-3-yodo-2,4-dimetilpiridina
SMILES CC1=CC(Br)=NC(C)=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-3-iodo-2,4-dimethylpyridine
Punto de fusión 89°C to 91°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.95
Porcentaje de pureza 95%