Learn More
6-Bromo-2-metil-4H-3,1-benzoxazin-4-ona, Thermo Scientific™
Código de producto. 11470060
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11470060 250 mg 250 miligramos
11480060 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11470060
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50585.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19165-25-4
Fórmula molecular C9H6BrNO2
Peso molecular (g/mol) 240.056
Número MDL MFCD00115891
Clave InChI JCRULBKTDUOWMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-methyl-4h-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl-4h-benzo d 1,3 oxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl-benzo d 1,3 oxazin-4-one, 6-bromo-2-methylbenzo d 1,3 oxazin-4-one, acmc-20alzz, pubchem16162, maybridge1_000764, 6-bromanyl-2-methyl-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methylbenzo d 1,3-oxazin-4-one, 4h-3,1-benzoxazin-4-one, 6-bromo-2-methyl
PubChem CID 2797142
Nombre IUPAC 6-bromo-2-metil-3,1-benzoxazin-4-ona
SMILES CC1=NC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-methyl-4H-3,1-benzoxazin-4-one
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.06