Learn More
6-Bromo-2-cloro-1,8-naftiridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434430
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11434430 250 mg 250 miligramos
11444430 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11434430
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50043.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine, is used as raw material for synthesis of pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 6-bromo-2-cloro-1,8-naftiridina se utiliza como materia prima para la síntesis de intermedios farmacéuticos.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 902837-40-5
Fórmula molecular C8H4BrClN2
Peso molecular (g/mol) 243.488
Número MDL MFCD07781152
Clave InChI KXSBJEOTLVRREX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-bromo-2-chloro-1,8 naphthyridine, 1,8-naphthyridine, 6-bromo-2-chloro, pubchem18342, ksc495s9r, abbypharma ap-14-10902, 6-bromo-2-chloropyridino 2,3-b pyridine, 6-bromanyl-2-chloranyl-1,8-naphthyridine
PubChem CID 25631443
Nombre IUPAC 6-bromo-2-cloro-1,8-naftiridina
SMILES C1=CC(=NC2=NC=C(C=C21)Br)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Bromo-2-chloro-1,8-naphthyridine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.49
Porcentaje de pureza 96%