Learn More
6-Bencilaminopurina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3735589 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10637542 1 g Frasco de vidrio 1 g
10328170 5 g Frasco de vidrio 5 g
10073383 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10637542 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226410010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1214-39-7 | C12H11N5 | 225.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1214-39-7
Fórmula molecular C12H11N5
Peso molecular (g/mol) 225.26
Número MDL MFCD00005572
Clave InChI NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
Nombre IUPAC N-bencil-7H-purin-6-amina
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Benzylaminopurine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 229.0°C to 233.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 26, IV, 3575
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.25
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 6-Benzylaminopurine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.