Learn More
6-Benciladenina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7022074
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11417666 1 g 1 g
11427666 5 g 5 g
11437666 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11417666
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14678.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1214-39-7 | C12H11N5 | 225.26 g/mol
Inhibitor of respiratory kinase in plants. Increases post-harvest life of green vegetables6-Benzyladenine is a plant growth regulator used to stimulate growth in apples, melons, oranges, roses, pears, sweet cherries and white pine trees. It is also used to establish and screen the optimal rapid propagation technology of S. tonkinensis by orthogonal test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Inhibidor de la quinasa respiratoria en plantas. La 6-benciladenina —que aumenta la vida poscosecha de verduras verdes— es un regulador del crecimiento de las plantas utilizado para estimular el crecimiento en manzanas, melones, naranjas, rosas, peras, cerezas dulces y pinos blancos. También se utiliza para establecer y examinar la tecnología óptima de propagación rápida de S. tonkinensis mediante prueba ortogonal.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol y acetona. Ligeramente soluble en acetato de etilo, diclorometano y tolueno. Insoluble en n-hexano.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1214-39-7
Fórmula molecular C12H11N5
Peso molecular (g/mol) 225.26
Número MDL MFCD00005572
Clave InChI NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 6-benzylaminopurine, benzyladenine, n6-benzyladenine, n-benzyladenine, n-benzyl-9h-purin-6-amine, 6-benzyladenine, 6-benzylamino purine, cytokinin b, adenine, n-benzyl, 6-bap
PubChem CID 62389
ChEBI CHEBI:29022
Nombre IUPAC N-bencil-7H-purin-6-amina
SMILES C(NC1=C2NC=NC2=NC=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Benzyladenine
Punto de fusión 229°C to 233°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 1 g
Beilstein 19406
Información de solubilidad Soluble in water,methanol and acetone. Slightly soluble in ethyl acetate and dichloromethane and toluene. Insoluble in n-hexane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.26
Porcentaje de pureza 99%