Learn More
6-Benzoilo-3-(alfa-cianobenzil)-2(1H)-quinoxalinona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15424376
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15424376 1 g 1 g
15434376 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15424376
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58574.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1858242-02-0
Fórmula molecular C23H15N3O2
Peso molecular (g/mol) 365.392
Número MDL MFCD22988965
Clave InChI JAHIUCLUJXQZRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-7-benzoyl-3-oxo-4h-quinoxalin-2-yl-2-phenylacetonitrile, 6-benzoyl-3-alpha-cyanobenzyl-2 1h-quinoxalinone
PubChem CID 121235645
Nombre IUPAC 2-(7-benzoilo-3-oxo-4H-quinoxol-2-il)-2-fenilacetonitrilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C#N)C2=NC3=C(C=CC(=C3)C(=O)C4=CC=CC=C4)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Benzoyl-3-(alpha-cyanobenzyl)-2(1H)-quinoxalinone
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.39
Porcentaje de pureza 97%