Learn More
6-Aminobenzoxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15487437
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15487437 250 mg 250 miligramos
15467437 1 g 1 g
15477437 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15487437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34485.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 6-aminobenzoxazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 177492-52-3
Fórmula molecular C7H6N2O
Peso molecular (g/mol) 134.138
Número MDL MFCD03791187
Clave InChI ZJYIRVSPPOOPCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo d oxazol-6-amine, 6-aminobenzoxazole, 6-benzoxazolamine, benzooxazol-6-ylamine, 6-amino-benzoxazole, benzoxazole-6-ylamine, pubchem17704, 6-amino-1,3-benzoxazole, #
PubChem CID 584120
Nombre IUPAC 1,3-benzoxazol-6-amina
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Aminobenzoxazole
Punto de fusión 95°C to 97°C
Color Naranja a marrón
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido