Learn More
6-Amino-benzoxazole, Maybridge
Click to view available options
:
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-Amino-benzoxazole |
| CAS | 177492-52-3 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C7H6N2O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | benzo d oxazol-6-amine, 6-aminobenzoxazole, 6-benzoxazolamine, benzooxazol-6-ylamine, 6-amino-benzoxazole, benzoxazole-6-ylamine, pubchem17704, 6-amino-1,3-benzoxazole, # |
| Clave InChI | ZJYIRVSPPOOPCL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC2=C(C=C1N)OC=N2 |
| Nombre IUPAC | 1,3-benzoxazol-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 134.138 |
| Mostrar más |