Learn More
6-Amino-2-metilbenzotiazol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11479480
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
11479480 250 mg 250 miligramos
11489480 1 g 1 g
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11479480
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50319.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2941-62-0
Fórmula molecular C8H8N2S
Peso molecular (g/mol) 164.226
Número MDL MFCD00160076
Clave InChI HFUJOSYKJMNSFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methylbenzo d thiazol-6-amine, 6-amino-2-methylbenzothiazole, 2-methyl-benzothiazol-6-ylamine, 6-benzothiazolamine, 2-methyl, 2-methyl-1,3-benzothiazol-6-ylamine, 6-amino-2-methyl-benzothiazole, 2-methylbenzothiazol-6-amine, 2-methylbenzothiazole-6-ylamine, pubchem20725, acmc-1cctf
PubChem CID 762831
Nombre IUPAC 2-metil-1,3-benzotiazol-6-amina
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 6-Amino-2-methylbenzothiazole
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.22
Porcentaje de pureza 99%