Learn More
6-Acetil-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11337219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11337219 5 g 5 g
11347219 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27407.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26518-71-8
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.186
Número MDL MFCD01321313
Clave InChI BKJFWHFUERNXLJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3641956
Nombre IUPAC 6-acetil-4H-1,4-benzoxazin-3-ona
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCC(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Punto de fusión 193°C to 199°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 6-acetyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-acetyl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-acetyl, 6-acetyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, acmc-1co8k, 6-acetyl-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 6-acetyl-2h-1,4-benzoxazine-3 4h-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,6-acetyl, 6-acetyl-2h-1,4-benzoxazin-3 4 h-one
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 98%