Learn More
Ácido 6,8-dibromocamarina-3-carboxílico, 97 %
Código de producto. 11409686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11409686 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11409686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20222.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,8-Dibromocoumarin-3-carboxylic acid
CAS 3855-87-6
Punto de fusión 221°C to 224°C
Fórmula molecular C10H3Br2O4
Número MDL MFCD00173735
Cantidad 1 g
Sinónimo 6,8-dibromo-2-oxo-2h-chromene-3-carboxylic acid, 6,8-dibromocoumarin-3-carboxylic acid, acmc-20am0l, 3?,5?-dibromo-2?-hydroxyacetophenone, 6,8-dibromo-2-oxo-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 2-oxo-6,8-dibromo-2h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, 6,8-bis bromanyl-2-oxidanylidene-chromene-3-carboxylic acid
Clave InChI KJFIZDKBEUTEPR-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Br)=CC(Br)=C2OC1=O
Nombre IUPAC ácido 6,8-dibromo-2-oxocromano-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 346.94
PubChem CID 725495
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.96
Porcentaje de pureza 97%