Learn More
Monohidrato de 6,7-dimetoxi-1,4-dihidro-2,3-quinoxalinediona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11445710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11445710 1 g 1 g
11455710 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11445710
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25941.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4784-02-5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6,7-Dimethoxy-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione monohydrate
Punto de fusión 352°C to 354°C
Fórmula molecular C10H10N2O4
Número MDL MFCD09953682
Cantidad 1 g
Sinónimo 6,7-dimethoxyquinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 2,3-dihydroxy-6,7-dimethoxyquinoxaline, 6,7-dimethoxyquinoxaline-2,3-diol, chembl42430, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, acmc-20aogl, 2,3-quinoxalinedione,1,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-quinoxalinedione, 1,4-dihydro-6,7-dimethoxy, 6,7-dimethoxy-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione monohydrate
Clave InChI AVEIMNFUPXGCJQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)NC(=O)C(=O)N2)OC
Nombre IUPAC 6,7-dimetoxi-1,4-dihidroquinoxalin-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 222.20
PubChem CID 613780
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.22 (222.20 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%