missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ 5T4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB1990)

Código de producto. 30276167
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30276167 20 μL 20 microlitros
30275415 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30276167

Marca: Invitrogen™ MA557803

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

5T4 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

This gene encodes a leucine-rich transmembrane glycoprotein that may be involved in cell adhesion. The encoded protein is an oncofetal antigen that is specific to trophoblast cells. In adults this protein is highly expressed in many tumor cells and is associated with poor clinical outcome in numerous cancers. Alternate splicing in the 5' UTR results in multiple transcript variants that encode the same protein. [provided by RefSeq, Oct 2009].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 5T4
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 24GB1990
Concentración 0.8 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica TPBG
N.º de referencia del gen Q13641, Q5PQV5, Q9Z0L0
Alias de gen 5T4; 5T4 oncofetal antigen; 5T4 oncofetal trophoblast glycoprotein; 5T4 oncotrophoblast glycoprotein; 5T4AG; 5T4-AG; AW495680; M6P1; TPBG; Trophoblast glycoprotein; WAIF1; Wnt-activated inhibitory factor 1
Símbolos de los genes TPBG
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human 5T4 (aa 370-420).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 21983, 7162, 83684
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.