Learn More
Bel-Art™ Diámetro externo de 5 mm Tubos de muestras para RMN de precisión con paredes finas
Código de producto. 15379018 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
:
Tubos de muestras de 5 mm para RMN de precisión con paredes finas
Código de producto.
15379018 Tubos de muestras de 5 mm para RMN de precisión con paredes finas
1 options
Código de producto. 15379018
Marca: Bel-Art™ 666050581
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ofrece un volumen de muestra un 15 % superior que el tubo de precisión de pared estándar y un 25 % superior que el tubo de RMN económico.
Los tubos para RMN son tubos de pared de vidrio fina que se utilizan para contener muestras en espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Es importante que los tubos tengan un grosor uniforme y estén bien equilibrados para garantizar que giran a velocidades regulares (es decir, no se tambaleen) dentro del espectrómetro de RMN. Los tubos de RMN se utilizan principalmente con muestras pequeñas disueltas en un disolvente adecuado.
Especificaciones
Tipo de producto Tubo de muestras de NMR
Diámetro exterior (métrico) 5 mm