Learn More
Bel-Art™ Diámetro externo de 5 mm Tubo de muestras para RMN de baja presión/vacío
Código de producto. 15359018 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
203,2 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
15359018 203,2 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15359018 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 666040581
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
DE del vástago: 5 mm, valor MHz: 600 MHz, longitud del vástago: 8 pulg
Los tubos para RMN son tubos de pared de vidrio fina que se utilizan para contener muestras en espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Es importante que los tubos tengan un grosor uniforme y estén bien equilibrados para garantizar que giran a velocidades regulares (es decir, no se tambaleen) dentro del espectrómetro de RMN. Los tubos de RMN se utilizan principalmente con muestras pequeñas disueltas en un disolvente adecuado.
Especificaciones
Longitud (métrico) 203,2 mm
Material Glass (Type 1, Class A)
Tipo de producto Tubo de muestras de NMR
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Intensidad de campo 600 MHz
Longitud (imperial) 8 in