Learn More
2,5-Bis(tert-butyldioxy)-2,5-dimethylhexane (>90%), TRC
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,5-Bis(tert-butyldioxy)-2,5-dimethylhexane |
| CAS | 78-63-7 |
| Fórmula molecular | C16 H34 O4 |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane, Luperox 101-50D, Luperox 101PP10, 2,5-Di(t-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane, Varox 50, Varox DBPH, 2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane, 2,5-Di-tert-butyl-2,5-dimethylhexyl Peroxide, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(1,1-dimethylethylperoxy)hexane, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(tert-butyldioxy)hexane, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxide)hexanel, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxy)hexane, 2,5-Dimethyl-2,5-di(t-butylperoxy)hexane, 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane, 2,5-Dimethyl-di(tert-butyl)peroxyhexane, 2,5-Dimethylhexane-2,5-di-tert-butylperoxide, 2,5-Methyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane, 25B40 AD, AD 40C, APO, APO 10DL, APO 40S, BPDH C 15, C 15 (peroxide), C 4, C 8, C 8 (Vulcanizer), C 8A, CR 05, CT 8, CT 8 (crosslinking agent), Colink 101- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H34O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 2,5-bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane |
| Peso molecular (g/mol) | 290.4388 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.2457 |