Learn More
Trichlorooctyl-stannane-d17 (>85%), TRC
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Octyltin-d17 trichloride |
| Fórmula molecular | C8 D17 Cl3 Sn |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Trichlorooctyl-stannane-d17, Octyltin trichloride-d17, Trichlorooctyl-tin-d17, Mono-n-octyltin Trichloride-d17, Monooctyltin Trichloride-d17, NSC 297508-d17, Octyltrichlorostannane-d17, Trichloro-n-octylstannane-d17, Trichlorooctylstannane-d17, n-Octyltin trichloride-d17, n-Octyltrichlorostannane-d17 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17.3ClH.Sn/c1-3-5-7-8-6-4-2;;;;/h1,3-8H2,2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3/i1D2,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2;;;; |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[Sn](Cl)(Cl)Cl |
| Nombre IUPAC | trichloro(1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadecadeuteriooctyl)stannane |
| Peso molecular (g/mol) | 355.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.0485 |