Learn More
HUBER 5 l de fluido térmico
Descripción
- Termofluidos para muchas aplicaciones de control de temperatura
- Muestra las mejores características termodinámicas y ambientales posibles
- Un funcionamiento seguro y fiable depende del cumplimiento de los estándares de seguridad para garantizar resultados óptimos
- Muchas variedades tienen una temperatura máxima más alta cuando se utilizan en un aplicación cerrada Unistat™
- Prácticas latas de 5 l de silicio o aceite sintético para espacios de trabajo o almacenamiento limitado
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura | De –80 °C a +100 °C y 250 °C |
| Tipo | Aceite de silicio |
| Cantidad | 5 l |
| Temperatura máxima (métrico) | 100 °C para baño abierto, 250 ° C para aplicaciones cerradas (Unistats™) |
| Viscosidad | 3 mm2/s |