missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reagecon 5L pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @25°C (Bag In Box)

Marca:  Reagecon BPH13

125.40 EUR hasta el 2026-02-13
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27988" para aplicar la oferta.


5L pH Buffer Solution pH 2.00 ± 0.02 @25°C (Bag In Box)

Código de producto. 16480494

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    130.40€ / 5 litros
    Ahorro 1.60€
    1% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.