Learn More
Heidolph™ Líquido de baño de calentamiento
Código de producto. 11711699 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 l
Tamaño de la unidad:
5 litros
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11711699 5 l 5 litros
1 options
Código de producto. 11711699
Marca: Heidolph™ 5153100000
Para su uso con baños calefactados
Líquido para baños de calentamiento de hasta 170 °C (5 l)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 l
Temperatura (métrico) de 240 °C
Tipo Evaporador rotatorio
Tensión 115/230 VAC