Learn More
Nitroethane-1,1-d2, CDN
Código de producto. 30319978
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
30319978 5 g 5 g
30316049 1 g 1 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319978
Proveedor: CDN CDND17205G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitroethane-1,1-D2
CAS 13031-33-9
Fórmula molecular C2 D2 H3 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Ethane-1,1-d2, 1-nitro- (7 CI, 8 CI, 9 CI), 1-Nitroethane-1,1-d2, Nitroethane-d2, Nitroethane-1,1-D2
Fórmula InChI InChI=1 S/C2H5NO2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3/i2D2
SMILES [2 H]C([2 H])(C)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1,1-dideuterio-1-nitroethane
Peso molecular (g/mol) 77.079
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.045 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity