Learn More
Justrite™ 54 Gallon Sure-Grip™ EX Deep Slimline Flammable Safety Cabinet With Manual-Closing Doors
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11985356
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color unitSize
11985356 Amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 11985356 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 8954001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Increase workplace safety and improve cleaniliness with the proper safety and storage equipment. The Justrite™ 54 Gallon Sure-Grip™ EX Deep Slimline Flammable Safety Cabinet With Manual-Closing Doors is specially designed for safely storing acids and corrosives in laboratories.
  • Proteja a los trabajadores, reduzca los riesgos de incendio y mejore la productividad mediante el almacenamiento de productos químicos y combustibles inflamables en armarios de seguridad que cumplan con el código
  • Diseñados para cumplir con las normas OSHA y NFPA, los armarios Sure-Grip EX están fabricados con acero soldado de doble pared grueso de calibre 18 resistente con 38,1 mm (1-1/2 pulgadas) de espacio de aire aislante para resistencia al fuego
  • Las puertas con cierre automático de alto rendimiento se cierran de forma sencilla y segura para ofrecer la máxima protección en caso de incendio
  • El mecanismo de cierre a prueba de fallos garantiza un sistema de cierre para balas de acero inoxidable de tres puntos que funciona todo el tiempo
  • Para mayor seguridad, el asa U-Loc viene con un juego de llaves y cerradura de cilindro o admite un candado opcional
  • Las etiquetas de advertencia reflectantes Haz-Alert son muy visibles en caso de incendio o durante interrupciones en el suministro eléctrico cuando se iluminan con una linterna
  • Los estantes de acero galvanizado SpillSlope patentados dirigen los derrames a la parte posterior e inferior de un sumidero inferior a prueba de fugas
  • Se ajustan en centros de 76 mm (3 pulgadas) para un almacenamiento versátil
  • Los armarios también cuentan con orificios de ventilación dobles con supresores de llama, cuatro patas ajustables de nivelación automática, conector de conexión a tierra y etiqueta de advertencia en tres idiomas
  • El acabado con revestimiento de pintura en polvo de poliéster/epoxi sin plomo duradero proporciona una excelente resistencia química
  • Los armarios bajo campana extractora son totalmente compatibles y están diseñados para el almacenamiento y ventilación seguros de disolventes y líquidos inflamables
  • Ideales en laboratorios bajo campanas extractoras, mesas o mostradores, estos armarios están disponibles en cuatro anchuras que van desde 610 mm
  • (24 pulgadas) a 1219 mm
  • (48 pulgadas)
  • Los armarios con una sola puerta se ofrecen con cierres de puerta con bisagras a la izquierda o a la derecha para un funcionamiento sencillo donde el espacio es escaso
  • Los orificios de ventilación de la pared posterior con supresores de llama integrados se colocan en la parte inferior izquierda y superior derecha para las jurisdicciones que exigen la ventilación de vapores
  • Además, tienen todas las grandes características y ventajas de nuestros armarios clásicos como se ha descrito anteriormente
Especificaciones
Descripción Acero CR de calibre 18
Dimensiones (Pr x An x Al) 457,2 mm x 590,55 x 1651 mm (34 x 23,25 x 65 pulgadas)
Capacidad portante 54 gal
Color Amarillo
Fondo exterior (imperial) 34 pulg
Altura exterior (imperial) 65 pulg
Material Acero (CR)
Anchura (imperial) exterior 23,25 in