Learn More
Dostmann Electronic™ Termómetro por infrarrojos ProScan 520
Descripción
- Para medir la temperatura de la superficie sin contacto
- Máxima precisión garantizada gracias a una lente de vidrio especial
- Haz de puntería láser
- Puerto USB para medición en línea y almacenamiento de 20 datos recogidos
- Funciones MÁX.-MÍN.-HOLD-LOCK-DIF-AVG
- Alarma visual y acústica para valores de temperatura configurables por el usuario (límite de temperatura máx./mín.)
- Emisividad ajustable
- Retroiluminación
- Intercambiable entre °C/ °F
- Software para Windows, sensor termopar de tipo K incluido
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 190 x 38 x 45 mm |
| Poder de emisión | Desde 0,100 hasta 1,500 |
| Incluye | Puerto USB, cable, software, conector hembra de termopar, sonda |
| Modelo | Proscan 520 |
| Tipo de sonda | Termopar de tipo K |
| Resolución | Resolución óptica: 40:1 |
| Peso (métrico) | 550 g |
| Tipo de producto | Termómetro |
| Temperatura máxima | Infrarrojos: 760 °C, termopar: 1370 °C |
| Temperatura mín. (métrico) | Infrarrojos: -32 °C, termopar: - 64 °C |
| Mostrar más |