Learn More
Thermo Scientific™ Adaptador de tubo Oak Ridge Nalgene de 50 ml
Código de producto. 12737077
Código de producto. 12737077
Marca: Thermo Scientific™ 0100377
Aloje tubos Oak Ridge de 50 ml en rotores Thermo Scientific™ Fiberlite™.
Aloje tubos Oak Ridge Nalgene de 50 ml en rotores Thermo Scientific™ Fiberlite™ F13-14x50cy o Fiberlite F15-8x50cy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Adaptador de tubo Ridge
Tipo de tubo Tubo Nalgene Oak Ridge de 50 ml
Capacidad 50 mL
Para utilizar con (equipo) Rotores Fiberlite F13-14x50cy, Fiberlite F15-8x50cy
Descripción Adaptador de tubo Oak Ridge Nalgene de 50 ml