Learn More
Vanillylmethanol 4-Sulfate Sodium Salt (>90%), TRC
Código de producto. 30456552
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
30456552 50 mg 50 miligramos
30452507 5 mg 5 miligramos
2 options
Código de producto. 30456552
Marca: Toronto Research Chemicals TRCV09767050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vanillylmethanol 4-Sulfate Sodium Salt
Nombres de analitos o componentes Vanillylmethanol 4-Sulfate Sodium Salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H11 Na O6 S
Sinónimo 3-Methoxy-4-(sulfooxy)-benzeneethanol Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O6S.Na/c1-14-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)15-16(11,12)13;/h2-3,6,10H,4-5H2,1H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc(CCO)ccc1OS(=O)(=O)O[Na]
Nombre IUPAC [4-(2-hydroxyethyl)-2-methoxyphenoxy]sulfonyloxysodium
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 270.235
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.017