Learn More
Trazodone.HCl, Lipomed
Código de producto. 30462610
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30462610 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30462610
Marca: Lipomed LPMTZD1373HC50
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Trazodone.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trazodone Hydrochloride
CAS 25332-39-2
Nombres de analitos o componentes Trazodone Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H22 Cl N5 O . Cl H
Sinónimo 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, hydrochloride (1:1), 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (9 CI), s-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2 H)-one, 2-[3-[4-(m-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, monohydrochloride (8 CI), AF 1161, Bimaran, Desyrel, KB 831, Mesyrel, Molipaxin, Pragmazone, Thombran, Tombran, Trazodone hydrochloride, Trazolan, Trittico
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Clc1cccc(c1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
Nombre IUPAC 2-[3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-[1,2,4 ]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one;hydrochloride
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 408.32
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.128 g/mol