Learn More
Stanozolol, Lipomed
Código de producto. 30459841
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30459841 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30459841
Marca: Lipomed LPMSTA152250
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Stanozolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stanozolol
CAS 10418-03-8
Nombres de analitos o componentes Stanozolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H32 N2 O
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
Nombre IUPAC (1 S,2 S,10 S,13 R,14 S,17 S,18 S)-2,17,18-trimethyl-6,7-diazapentacyclo[11.7.0.0 ^{2,10}0.0 ^{4,8}0.0 ^{14,18}]icosa-4(8),5-dien-17-ol
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 328.49
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2515 g/mol