missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Loxoprofen, MedChemExpress

Código de producto. 16494397
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16494397 50 mg 50 miligramos
16498528 10 mg 10 miligramos
16461426 200 mg 200 miligramos
16428376 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16494397

Marca: Medchem Express HYB0578

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Loxoprofen is a non-steroidal, orally active anti-inflammatory agent with analgesic and anti-pyretic properties. Loxoprofen is a nonselective COX inhibitor with IC50s of 6.5 and 13.5 μM for COX-1 and COX-2, respectively. Loxoprofen can reduce atherosclerosis and shows antitumor activity.

Loxoprofen is a non-steroidal, orally active anti-inflammatory agent with analgesic and anti-pyretic properties. Loxoprofen is a nonselective COX inhibitor with IC50s of 6.5 and 13.5 μM for COX-1 and COX-2, respectively. Loxoprofen can reduce atherosclerosis and shows antitumor activity.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Loxoprofen
Forma física Solid
CAS 68767-14-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (406.01 mM)
SMILES O=C1C(CCC1)CC2=CC=C(C(C)C(O)=O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 246.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.3
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.