missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lifitegrast, MedChemExpress
Descripción
Lifitegrast (SAR 1118) is a potent integrin antagonist. Lifitegrast blocks the binding of intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) to lymphocyte function-associated antigen 1 (LFA-1), interrupting the T cell-mediated inflammatory cycle. Lifitegrast inhibits Jurkat T cell attachment to ICAM-1 with an IC50 of 2.98 nM. Lifitegrast can be used for researching dry eye disease.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lifitegrast |
| CAS | 1025967-78-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C29H24Cl2N2O7S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | SAR 1118 SHP-606 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 29 mg/mL (47.12 mM) |
| SMILES | O=C(O)[C@H](CC1=CC=CC(S(=O)(C)=O)=C1)NC(C2=C(Cl)C3=C(CN(C(C4=CC=C5C=COC5=C4)=O)CC3)C=C2Cl)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 615.48 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?