Learn More
Guggulsterone, MedChemExpress
Descripción
Guggulsterone inhibits the growth of a wide variety of tumor cells and induces apoptosis through down regulation of antiapoptotic gene products (IAP1, xIAP, Bfl-1/A1, Bcl-2, cFLIP and survivin), modulation of cell cycle proteins (cyclin D1 and c-Myc), activation of caspases and JNK, inhibition of Akt. Guggulsterone, a farnesoid X receptor (FXR) antagonist, decreases CDCA-induced FXR activation with IC50s of 17 and 15 μM for Z- and E-Guggulsterone, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Guggulsterone |
| Forma física | Solid |
| CAS | 95975-55-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H28O2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | Z/E-Guggulsterone |
| Información de solubilidad | DMSO : 20.83 mg/mL (66.67 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |