Learn More
Ganetespib, MedChemExpress
Descripción
Ganetespib (STA-9090) is a heat shock protein 90 (HSP90) inhibitor which exhibits potent cytotoxicity in a wide variety of hematological and solid tumor cell lines. Ganetespib has antiangiogenic effects in colorectal cancer mediated through inhibition of HIF-1α and STAT3.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ganetespib |
| CAS | 888216-25-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H20N4O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | STA-9090 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 32 mg/mL (87.82 mM) |
| SMILES | CN1C2=CC=C(N3C(NN=C3C4=CC(C(C)C)=C(O)C=C4O)=O)C=C2C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 364.4 |
| Show More |