missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dinaciclib, MedChemExpress

Código de producto. 16450357
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16450357 50 mg 50 miligramos
16426717 5 mg 5 miligramos
16425006 100 mg 100 miligramos
16404008 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16450357

Marca: Medchem Express HY10492

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Dinaciclib (SCH 727965) is a potent inhibitor of CDK, with IC50s of 1 nM, 1 nM, 3 nM, and 4 nM for CDK2, CDK5, CDK1, and CDK9, respectively.

Dinaciclib (SCH 727965) is a potent inhibitor of CDK, with IC50s of 1 nM, 1 nM, 3 nM, and 4 nM for CDK2, CDK5, CDK1, and CDK9, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dinaciclib
Forma física Solid
CAS 779353-01-4
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H28N6O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo SCH 727965
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (126.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC[C@H]1N(CCCC1)C2=NC3=C(C=NN3C(NCC4=C[N+]([O-])=CC=C4)=C2)CC
Peso molecular (g/mol) 396.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.49
Porcentaje de pureza 95.75%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.