Learn More
AICAR phosphate, MedChemExpress
Código de producto. 16451837
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16451837 50 mg 50 miligramos
16496176 100 mg 100 miligramos
16451666 500 mg 500 miligramos
16401086 200 mg 200 miligramos
4 options
Código de producto. 16451837
Marca: Medchem Express HY13417A
MedChemExpress AICAR phosphate (Acadesine phosphate) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR phosphate regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR phosphate is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.
AICAR phosphate (Acadesine phosphate) is an adenosine analog and a AMPK activator. AICAR phosphate regulates the glucose and lipid metabolism, and inhibits proinflammatory cytokines and iNOS production. AICAR phosphate is also an autophagy, YAP and mitophagy inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AICAR phosphate
CAS 681006-28-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H17N4O9P
Cantidad 50 mg
Sinónimo Acadesine phosphate AICA Riboside phosphate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (280.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O1.O=P(O)(O)O
Peso molecular (g/mol) 356.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.23
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease