missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Copper, Red Brass, Gun Metal, 50g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Descripción
Copper, Red Brass, Gun Metal, 50g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Antimony/Arsenic/Bismuth/Silver/Silicon/Iron/Nickel/Lead/Phosphorus/Zinc/Tin/Copper/Aluminium/Chromium/Manganese |
| CAS | 7440-50-8 |
| Cantidad | 50 g |
| Formulario | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Antimony 0.0015 %/Arsenic 0.0017 %/Bismuth 0.0019 %/Silver 0.0026 %/Silicon 0.0027 %/Iron 0.0102 %/Nickel 0.0289 %/Lead 0.05 %/Phosphorus 0.138 %/Zinc 4.23 %/Tin 6.12 %/Copper 89.36 %/Aluminium (0.0004) %/Chromium (0.0004) %/Manganese (0.0005) % |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido