Learn More
Carbon Steel, AISI 1055, G10550, 50g, ARMI∣MBH
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Descripción
Carbon Steel, AISI 1055, G10550, 50g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aluminium, Arsenic, Carbon, Chromium, Copper, Manganese, Molybdenum, Nickel, Nitrogen, Phosphorus, Silicon, Tin, Zinc |
| Cantidad | 50 g |
| Peso | 50 g |
| Formulario | Pieces |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Tin 0.0018%, Nitrogen: 0.0051%, Arsenic: 0.0059%, Molybdenum: 0.0086%, Phosphorus: 0.0184%, Nickel: 0.0247%, Copper: 0.029%, Aluminium: 0.0325%, Silicon: 0.281%, Chromium: 0.338%, Carbon: 0.549%, Manganese: 0.685%, Zinc: 0.0016% |