missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aluminum, Al/Cu, Reference Material, AA 2024, A92024, 50g, ARMI∣MBH

Código de producto. 17950045
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17950045

Marca: ARMI/MBH IARMAL202418C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.

Aluminum, Al/Cu, Reference Material, AA 2024, A92024, 50g
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Zirconium/Nickel/Vanadium/Gallium/Chromium/Titanium/Zinc/Silicon/Iron/Manganese/Magnesium/Copper
CAS 7429-90-5
Cantidad 50 g
Formulario Pieces
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Zirconium 0.001 %/Nickel 0.003 %/Vanadium 0.012 %/Gallium 0.014 %/Chromium 0.02 %/Titanium 0.026 %/Zinc 0.033 %/Silicon 0.067 %/Iron 0.221 %/Manganese 0.649 %/Magnesium 1.44 %/Copper 4.33 %
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado